Learn More
anti-Foxp3; Clone: R16-715; BD
Marke:  BD Biosciences 563101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15822519
  • 495.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Rat
Clone R16-715
Isotype IgG2a, κ
Species Reactivity Ms
Immunogen Recombinant Protein
Flow Cytometry, Intracellular Staining
Spezifikation
Spezifikation
Foxp3
R16-715
PE
Recombinant Protein
100 μg
Primary
IgG2a
Monoclonal
0.2mg/mL
Rat
Affinity Purified