Learn More
Frizzled-2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533544
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15374691
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Frizzled-2 Polyclonal antibody specifically detects Frizzled-2 in Bovine, Equine, Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Porcine, Rabbit, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Frizzled-2
Polyclonal
Unconjugated
Fzd2
AL033370; AW456835; Dfrizzled2; Drosophila polarity gene (frizzled) homologue; Drosophila polarity gene homolog 2; frizzled 2, seven transmembrane spanning receptor; frizzled class receptor 2; frizzled family receptor 2; frizzled homolog 2; frizzled homolog 2 (Drosophila); frizzled-10; Frizzled-2; Fz10; fz-10; Fz2; Fz-2; Fzd10; Fzd2; fzE2; hFz2; Mfz10; Mfz10a; mFz2; rFz2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100050809, 100337669, 100350521, 100763109, 2535, 538507, 57265, 64512
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q08464, Q14332, Q9JIP6
Fzd2
Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human Frizzled 2.
50 μg
Primary
Bovine, Equine, Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Porcine, Rabbit, Rat