Learn More
FZD4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518886
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11346863
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.
FZD4 Polyclonal antibody specifically detects FZD4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
FZD4
Polyclonal
Unconjugated
FZD4
CD344; CD344 antigen; EVR1; FEVR; frizzled 4, seven transmembrane spanning receptor; frizzled class receptor 4; frizzled family receptor 4; frizzled homolog 4; frizzled homolog 4 (Drosophila); frizzled receptor 4; frizzled-4; Fz4; Fz-4; Fzd4; FZD4S; FzE4; GPCR; hFz4; mFz4; MGC34390; rFz4; WNT receptor frizzled-4
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
8322
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9ULV1
FZD4
Synthetic peptide sequence (DEEERRCDPIRIS) corresponding to the internal amino acids of FZD4