Learn More
Fumarase Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518745
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11346723
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with canine, mouse and rat based on sequence homology.
Fumarase Polyclonal antibody specifically detects Fumarase in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Fumarase
Polyclonal
Unconjugated
FH
EF-3; Fh; Fh1; Fh-1; FMRD; fumarase; fumarate hydratase; fumarate hydratase 1; fumarate hydratase, mitochondrial; HLRCC; LRCC; MCL; MCUL1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
2271
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P07954
FH
Synthetic peptide sequence (HPNDHVNKSQSSND) corresponding to the internal amino acids of FH