Learn More
CSF3R Monoclonal Antibody (723806), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524339
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15524032
  • 443.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
CSF3R Monoclonal antibody specifically detects CSF3R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CSF3R
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P40223
CSF3R
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse G-CSF R/CD114 Cys26-Asp626
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry
723806
Unconjugated
CSF3R
CD114; CD114 antigen; colony stimulating factor 3 receptor; colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte); Csf3r; Csfgr; G-CSF receptor; GCSFR; G-CSFR; G-CSF-R; Granulocyte colony-stimulating factor receptor; SCN7
Rat
Protein A/G
RUO
12986
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized