Learn More
GAS8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543123
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15555882
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: RALKVELKEQ ELASEVVVKN LRLKHTEEIT RMRNDFERQV REIEAKYDKK Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%
GAS8 Polyclonal antibody specifically detects GAS8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GAS8
Polyclonal
Unconjugated
GAS8
beta growth arrest specific protein 11; CILD33; DRC4; Dynein regulatory complex subunit 4; Gas11; GAS-11; Gas8; GAS-8; growth arrest specific 11; growth arrest specific 8; growth arrest specific protein 11; growth arrest-specific protein 11; Growth arrest-specific protein 8; MGC138326
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
2622
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O95995
GAS8
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GAS8