missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCDFP-15 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518507

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11346483

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

GCDFP-15 Polyclonal antibody specifically detects GCDFP-15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

GCDFP-15
Polyclonal
Unconjugated
PIP
14 kDa submandibular gland protein; gcdfp 15; GCDFP15; GCDFP-15; gp17; GPIP4; Gross cystic disease fluid protein 15; HGNC:8993; mSMGP; PIP; prolactin induced protein; prolactin-induced protein; Prolactin-inducible protein; prolactin-inducible protein homolog; SABP; secretory actin-binding protein; SMGP
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
5304
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P12273
PIP
Synthetic peptide sequence (GANKAQDNTRK) corresponding to the internal amino acids of PIP
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote