Learn More
GCDH Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542384
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15505432
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: IARQARDMLG GNGISDEYHV IRHAMNLEAV NTYEGTHDIH ALILGRAITG Sequence homology: Dog: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%
GCDH Polyclonal antibody specifically detects GCDH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GCDH
Polyclonal
Unconjugated
GCDH
9030411L18; ACAD5; AI266902; D17825; GCD; GCDH; glutaryl-CoA dehydrogenase; glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial; glutaryl-Coenzyme A dehydrogenase; MGC137369 protein
Rabbit
Protein A
RUO
2639
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q92947
GCDH
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human GCDH