Learn More
Glucagon Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA513442
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10382560
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Glucagon Polyclonal antibody specifically detects Glucagon in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Glucagon
Polyclonal
Unconjugated
Gcg
GCG; Glicentin; Glicentin-related polypeptide; GLP1; GLP-1; GLP-1(7-36); GLP-1(7-37); GLP1/2; GLP2; GLP-2; Glu; glucagon; Glucagon-like peptide 1; Glucagon-like peptide 1(7-36); Glucagon-like peptide 1(7-37); Glucagon-like peptide 2; glucagon-like peptide-1; GRPP; IL12p35; IL12P40; Incretin hormone; OXM; OXY; Oxyntomodulin; porcine proglucagon; PPG; preproglucagon; proglucagon
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
14526, 2641
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P01275, P55095
Gcg
KLH conjugated synthetic peptide between 25-54 amino acids from the N-terminal region of human GCG
400 μL
Primary
Human, Mouse