Learn More
GCLC Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544189
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15576382
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: VLETLQEKGE RTNPNHPTLW RPEYGSYMIE GTPGQPYGGT MSEFNTVEAN Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%
GCLC Polyclonal antibody specifically detects GCLC in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GCLC
Polyclonal
Unconjugated
Gclc
cb1049; D9Wsu168e; EGK_15023; fe36e11; gamma GCS-HS; gamma-ECS; Gamma-glutamylcysteine synthetase; gamma-glutamylcysteine synthetase heavy subunit; GCL; Gclc; GCS; GCS heavy chain; Ggcs-hs; GLCL; GLCLC; GLCL-H; glutamate-cysteine ligase catalytic subunit; Glutamate--cysteine ligase catalytic subunit; glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit; Glutamylcysteine gamma synthetase light chain; wu:fe36e11
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
14629, 2729
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P48506, P97494
Gclc
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human GCLC
100 μL
Primary
Human, Mouse