Learn More
GCM2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546717
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15587262
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: HSGYPVTNFW RLDGNAIFFQ AKGVHDHPRP ESKSETEARR SAIKRQMASF Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%
GCM2 Polyclonal antibody specifically detects GCM2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GCM2
Polyclonal
Unconjugated
Gcm2
chorion-specific transcription factor GCMb; GCM motif protein 2; Gcm1; Gcm1-rs2; GCM2; Gcm-2; Gcmb; gcmB transcription factor; Gcm-rs1; glial cell missing-like protein; glial cells missing 2; glial cells missing homolog 2; glial cells missing homolog 2 (Drosophila); glial cells missing homolog b; glial cells missing transcription factor 2; glial cells missing-like protein 2; glide/gcm protein homolog; hGCMb; mero; merovingian; mGCMb; RP3-417M14.3; transcription factor glial cells missing-2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
9247
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O75603
Gcm2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human GCM2