missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCNF Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA132593

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11562492

  • 473.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PA1-32593 detects GCNF from human samples.

GCNF Polyclonal antibody specifically detects GCNF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

GCNF
Polyclonal
Unconjugated
NR6A1
1700113M01Rik; CT150; Gcnf; GCNF1; Germ cell nuclear factor; germ cell nuclear factor variant 1; h hRTR; hGCNF; hRTR; mGCNF; NCNF; NR61; NR6A1; Nuclear receptor subfamily 6 group A member 1; nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1; retinoic acid receptor-related testis-associated receptor; retinoid receptor-related testis-specific receptor; RTR
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2649
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.01% sodium azide; pH 7.4
Q15406
NR6A1
Synthetic peptide, KLH conjugated.
25 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote