Learn More
GCNT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA512146
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10785862
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GCNT1 Polyclonal antibody specifically detects GCNT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GCNT1
Polyclonal
Unconjugated
GCNT1
5630400D21Rik; B130048E03; beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoprotein beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase; beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoprotein beta-1,6-N--acetylglucosaminyltransferase; beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoprotein beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase (Core 2 branching enzyme) (Core2-GlcNAc-transferase) (C2GNT); beta1,6 N-acetylglucosaminyltransferase; beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase; C2 GlcNAcT; C2GNT; C2GNT1; C2GNT-L; core 2 beta1,6 N-acetylglucosaminyltransferase-I; core 2 beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase I; core 2 branching enzyme; core 2 GlcNAc-T; core 2 GnT; core 2-branching enzyme; Core2-GlcNAc-transferase; enzymatic glycosylation-regulating; G6NT; Gcnt1; glucosaminyl (N-acetyl) transferase 1, core 2; glucosaminyl (N-acetyl) transferase 1, core 2 (beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase); glucosaminyl transferase 1, core 2; IGnT; NACGT2; NAGCT2
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
2650
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q02742
GCNT1
KLH conjugated synthetic peptide between 399-428 amino acids from the C-terminal region of human GCNT1
400 μL