Learn More
GCNT6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15555961
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GCNT6
Polyclonal
Unconjugated
GCNT6
GCNT6
A synthetic peptide derived from the internal region of human GCNT6
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q5T4J0
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
644378
-20°C