Learn More
GDI1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 710300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10068102
  • 461.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GDI1 Polyclonal antibody specifically detects GDI1 in Bovine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GDI1
Polyclonal
Unconjugated
GDI1
1A; GDI1; GDI-1; GDIA; GDIalpha; GDIL; GDP dissociation inhibitor 1; GDP-dissociation inhibitor 1; GTP-binding protein; guanosine diphosphate (GDP) dissociation inhibitor 1; guanosine diphosphate dissociation inhibitor 1; mental retardation, X-linked 48; MRX41; MRX48; oligophrenin-2; OPHN2; Protein XAP-4; rab GDI alpha; Rab GDIalpha; rab GDP dissociation inhibitor alpha; rab GDP-dissociation inhibitor, alpha; RABGD RABGDIA; RABGD1A; RABGDIA; SMG p25A GDI; testis secretory sperm-binding protein Li 208a; XAP4; XAP-4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
14567, 25183, 2664, 281188
-20°C
Liquid
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P21856, P31150, P50396, P50398
GDI1
A 20 amino acid synthetic peptide derived from bovine brain Rab Guanine Nucleotide Dissociation Inhibitor (GDI).
100 μg
Primary
Bovine, Human, Mouse, Rat