missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDPD5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA543468

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15566062

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: VFALYLAPLT ISSPCIMEKK DLGPKPALIG HRGAPMLAPE HTLMSFRKAL Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 86%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%

GDPD5 Polyclonal antibody specifically detects GDPD5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

GDPD5
Polyclonal
Unconjugated
GDPD5
BC024955; GDE2; GDPD5; Glycerophosphodiester phosphodiesterase 2; glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 5; glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 5; glycerophosphodiester phosphodiesterase domain-containing protein 5; glycerophosphodiester phosphodiesterase domain-containing protein 5; PP1665; PP6037; PP9363; RGD1559673; UNQ1850/PRO3580
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
81544
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8WTR4
GDPD5
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GDPD5
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote