Learn More
GEF5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA528436
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13472547
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A431. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
GEF5 Polyclonal antibody specifically detects GEF5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GEF5
Polyclonal
Unconjugated
ARHGEF5
2210412D05Rik; AA717842; ARH5; ARHGEF5; AW495314; DKFZp686N1969; Ephexin 3; Ephexin-3; GEF5; Guanine nucleotide regulatory protein TIM; oncogene TIM; P60; p60 TIM; Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5; Rho guanine nucleotide exchange factor 5; TIM; TIM1; Transforming immortalized mammary oncogene
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7984
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.54 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q12774
ARHGEF5
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 426 and 517 of Human GEF5