Learn More
Gelsolin Monoclonal Antibody (GS-2C4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA124939
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11534832
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: human plasma. The predicted molecular weight is 86 kDa. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Gelsolin Monoclonal antibody specifically detects Gelsolin in Bovine, Human, Porcine, Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Gelsolin
Monoclonal
3.4 mg/mL
Ascites with 15mM sodium azide
P06396, P20305, Q3SX14
GSN
human plasma gelsolin
RUO
100337841, 106509249, 2934, 396874, 535077
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
GS-2C4
Unconjugated
GSN
Actin-depolymerizing factor; ADF; ADFBrevin; AGEL; Brevin; DKFZp313L0718; gelsolin; gelsolin (amyloidosis, Finnish type); Gsb; Gsn; hypothetical protein LOC535077; plasma gelsolin precursor; RP11-477J21.1
Mouse
100 μL
Primary
Bovine, Human, Porcine, Rabbit