Learn More
Gelsolin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518605
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11336583
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with canine, mouse and rat based on sequence homology.
Gelsolin Polyclonal antibody specifically detects Gelsolin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Gelsolin
Polyclonal
Unconjugated
GSN
Actin-depolymerizing factor; ADF; ADFBrevin; AGEL; Brevin; DKFZp313L0718; gelsolin; gelsolin (amyloidosis, Finnish type); Gsb; Gsn; hypothetical protein LOC535077; plasma gelsolin precursor; RP11-477J21.1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
2934
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P06396
GSN
Synthetic peptide sequence (PRLKDKKMDAHP) corresponding to the internal amino acids of GSN