Learn More
Gemin 7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546733
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15527282
  • 464.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MQTPVNIPVP VLRLPRGPDG FSRGFAPDGR RAPLRPEVPE IQECPIAQES Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rat: 100%
Gemin 7 Polyclonal antibody specifically detects Gemin 7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Gemin 7
Polyclonal
Unconjugated
Gemin7
2400008I04Rik; AI120175; AI461688; gem (nuclear organelle) associated protein 7; gem nuclear organelle associated protein 7; gem-associated protein 7; gemin 7; Gemin7; gemin-7; KIAA2024; SIP3; ZNF650
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
79760
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9H840
Gemin7
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human GEMIN7