missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GMNN Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA530612

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13465107

  • 534.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: HCT116. Predicted reactivity: Rhesus Monkey (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

GMNN Polyclonal antibody specifically detects GMNN in Human samples. It is validated for ChIP Assay, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

GMNN
Polyclonal
Unconjugated
GMNN
AW546347; Gem; geminin; Geminin GMNN; geminin, DNA replication inhibitor; GMNN; MGORS6; OTTHUMP00000039393; RP3 369A17.3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51053
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ChIP Assay, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O75496
GMNN
Full length human Geminin Recombinant protein.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote