missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GEN1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA526502

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13271339

  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

GEN1 Polyclonal antibody specifically detects GEN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

GEN1
Polyclonal
Unconjugated
GEN1
5830483C08Rik; Flap endonuclease GEN homolog 1; Gen; Gen endonuclease homolog 1; Gen homolog 1, endonuclease; Gen homolog 1, endonuclease (Drosophila); GEN1; GEN1 Holliday junction 5' flap endonuclease; GEN1, Holliday junction 5' flap endonuclease; Holliday junction resolvase; RGD1559792
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
209334, 348654
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.45 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q17RS7, Q8BMI4
GEN1
KLH conjugated synthetic peptide between 60-89 amino acids from the N-terminal region of human GEN1
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote