Learn More
Gentamicin Monoclonal Antibody (GB26.16), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110726
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11518992
  • 514.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10726 detects Gentamicin. MA1-10726 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10726 immunogen is Gentamicin, conjugated to KLH.
Gentamicin Monoclonal antibody specifically detects Gentamicin in Chemical samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Gentamicin
Monoclonal
1.2 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA
GB26.16
Unconjugated
Gentacycol; Garamycin; Gentavet; Gentamicinum; C21H43N5O7
Gentamicin, conjugated to KLH.
500 μg
Primary
Antibody
IgG2a