Learn More
GFP Monoclonal Antibody (C163), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 332600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02100kg
Artikelnummer. 10087652
  • 412.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GFP Monoclonal antibody specifically detects GFP in Tag samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GFP
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein A
RUO
4° C
Liquid
Tag
Western Blot
C163
Unconjugated
GFP; GFP tag; GFP2; green fluorescence; green fluorescent; Turbo eGFP
GFP was isolated directly from the jellyfish Aequorea Victoria.
100 μg
Primary
Antibody
IgG1 κ