Learn More
GFP Monoclonal Antibody (GF28R), HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515256HRP
250.42 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15184479
  • 267.00 € / 50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15256-HRP has been successfully used in Western blotting applications with GFP tagged samples.
GFP Monoclonal antibody specifically detects GFP in Tag samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GFP
Monoclonal
1 mg/mL
antibody with 0.07% Kathon
Mouse
Protein A
RUO
4° C
Liquid
Tag
Western Blot
GF28R
HRP
GFP; GFP tag; GFP2; green fluorescence; green fluorescent; Turbo eGFP
GFP from the jellyfish Aequorea Victoria N-terminal peptide-KLH conjugated.
50 μL