Learn More
GFP Monoclonal Antibody (GF28R), DyLight™ 650, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515256D650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15216189
  • 272.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15256-D650 has been successfully used for immunofluorescence. DyLight 650 has an excitation/emission of 652/672 nm.
GFP Monoclonal antibody specifically detects GFP in Tag samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
GFP
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with proprietary stabilizer and 0.02% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
4° C, do not freeze
Liquid
Tag
Immunocytochemistry
GF28R
DyLight 650
GFP; GFP tag; GFP2; green fluorescence; green fluorescent; Turbo eGFP
GFP from the jellyfish Aequorea Victoria N-terminal peptide-KLH conjugated.
50 μL