missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFPT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA532776

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13434449

  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

GFPT1 Polyclonal antibody specifically detects GFPT1 in Bovine, Canine, Chicken, Equine, Guinea Pig, Human, Mouse, Non-human Primate, Porcine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

GFPT1
Polyclonal
Unconjugated
GFPT1
2810423A18Rik; AI324119; AI449986; CMS12; CMSTA1; D-fructose-6-phosphate amidotransferase 1; eartha; GFA; GFAT; GFAT 1; GFAT1; GFAT1m; Gfpt; GFPT1; GFPT1L; glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 1; glutamine fructose-6-phosphate transaminase 1; glutamine:fructose 6 phosphate amidotransferase 1; glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase 1; glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 1; glutamine--fructose-6-phosphate transaminase 1; harvest moon; hexosephosphate aminotransferase 1; hmn; MSLG; unm_z110
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100061157, 100728229, 14583, 2673, 281779, 397209, 419514, 474624
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P47856, Q06210
GFPT1
Synthetic 12 amino acid peptide from N-Terminus of human GFPT1.
50 μg
Primary
Bovine, Canine, Chicken, Equine, Guinea Pig, Human, Mouse, Non-human Primate, Porcine
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote