missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFPT2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA526290

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13230639

  • 512.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine, mouse and rat based on sequence homology.

GFPT2 Polyclonal antibody specifically detects GFPT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

GFPT2
Polyclonal
Unconjugated
GFPT2
AI480523; D-fructose-6-phosphate amidotransferase 2; GFAT; GFAT 2; GFAT2; GFPT2; glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 2; glutamine fructose-6-phosphate transaminase 2; glutamine: fructose-6-phosphate aminotransferase 2; glutamine:fructose 6 phosphate amidotransferase 2; glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase 2; glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 2; glutamine-fructose-6-phosphate transaminase 2; Hexosephosphate aminotransferase 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
9945
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
O94808
GFPT2
KLH conjugated synthetic peptide between 175-201 amino acids from the central region of human GFPT2
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote