Learn More
GFR alpha-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA112532
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11526012
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control for this product is human brain lysate.
GFRa-1 binds GDNF specifically and mediates activation of the Ret protein tyrosine kinase (PTK). Thus, GDNF, GFRa and the Ret PTK form a complex to transduce GDNF signal and to mediate GDNF function.
Spezifikation
Spezifikation
GFR alpha-1
Polyclonal
PBS with 0.02% sodium azide
P56159, P97785, Q62997
GFRA1
Synthetic peptide corresponding to residues 369-382 of human GFR -1.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
GFRA1
DKFZp313E1012, DKFZp686J0156, FLJ10561, FLJ31546, GDNFR, GDNFRA, GFR-ALPHA-1, MGC23045, RET1L, RETL1, TRNR1
Rabbit
Ion-exchange chromatography
RUO
14585, 25454, 2674
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles