missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GH2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA534767

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15368641

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: H1299. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

GH2 Polyclonal antibody specifically detects GH2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

GH2
Polyclonal
Unconjugated
GH2
GH2; GHB2; GHL; GHV; GH-V; Growth hormone 2; growth hormone B2; growth hormone variant; hGH-V; placental-specific growth hormone; Placenta-specific growth hormone
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2689
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P01242
GH2
Recombinant protein fragment contains a sequence corresponding to a region within amino acids 1 and 231 (P01242) of Growth hormone 2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote