missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GHDC Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA534464

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15355391

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

A suggested positive control is 293 cell lysate. PA5-34464 can be used with blocking peptide PEP-1506.

GHDC Polyclonal antibody specifically detects GHDC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

GHDC
Polyclonal
Unconjugated
Ghdc
D11LGP1; D11Lgp1e; DL11LGP1; GH3 domain containing; GH3 domain-containing protein; Ghdc; GHDC1; homolog of mouse LGP1; LGP1; RGD1308881
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
303542, 80860, 84514
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q8N2G8, Q99J23
Ghdc
A 19 amino acid peptide near the amino terminus of human GHDC
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote