Learn More
GHRHR Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533583
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15394451
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon (100%) Elephant (94%) Panda, Bat, Horse, Pig (88%) Marmoset, Zebu, Bovine, Dog (81%).
GHRHR Polyclonal antibody specifically detects GHRHR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
GHRHR
Polyclonal
Unconjugated
Ghrhr
GHRFR; GHRH receptor; GHRHR; Ghrh-r; GHRHREC; GHRHRpsv; GRF receptor; GRFR; Growth hormone - releasing receptor; growth hormone releasing hormone receptor; growth hormone-releasing factor receptor; Growth hormone-releasing hormone receptor; IGHD1B; lit; little
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2692
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q02643
Ghrhr
Synthetic 16 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GHRHR.