missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GHRHR Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA533582

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15384451

  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%) Gibbon, Marmoset, Panda, Dog (94%) Zebu, Bovine (89%) Rabbit, Pig (83%).

GHRHR Polyclonal antibody specifically detects GHRHR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

GHRHR
Polyclonal
Unconjugated
Ghrhr
GHRFR; GHRH receptor; GHRHR; Ghrh-r; GHRHREC; GHRHRpsv; GRF receptor; GRFR; Growth hormone - releasing receptor; growth hormone releasing hormone receptor; growth hormone-releasing factor receptor; Growth hormone-releasing hormone receptor; IGHD1B; lit; little
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2692
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q02643
Ghrhr
Synthetic 18 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GHRHR.
50 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote