Learn More
Giardia lamblia 65 kDa Monoclonal Antibody (S1H), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific MA518207
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15312687
  • 422.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Purity is >90%. This antibody is recommended as a capture antibody in ELISA applications.
Giardia lamblia 65 kDa Monoclonal antibody specifically detects Giardia lamblia 65 kDa in Protozoa samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Giardia lamblia 65 kDa
Monoclonal
100 μg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Mouse
Protein A
RUO
Protozoa
Antibody
IgG1
ELISA, Immunocytochemistry
S1H
Unconjugated
G. lamblia
Giardia lamblia native protein
100 μg
Primary
4° C