Learn More
Giardia lamblia 65 kDa Monoclonal Antibody (D33I), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA17440
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11570592
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The MA1-7440 antibody reacts with Giardia lamblia 65 kDa Ag in protozoan samples. MA1-7440 has been successfully used in ELISA, Immunofluorescence and Western blot applications. The MA1-7440 antibody was raised against Giardia 65 kDa antigen.
Giardia lamblia 65 kDa Monoclonal antibody specifically detects Giardia lamblia 65 kDa in Protozoa samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Giardia lamblia 65 kDa
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Mouse
Protein A
RUO
Protozoa
Antibody
IgG2b
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
D33I
Unconjugated
G. lamblia
Giardia 65 kDa antigen.
100 μg
Primary
4° C