missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Giardia lamblia cysts Polyclonal Antibody, HRP, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA173152

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11588521

  • 473.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The PA1-73152 antibody reacts with Giardia lamblia cysts. PA1-73152 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-73152 antibody was raised against purified, intact giardia cysts. NOTE: Sodium azide is a potent inhibitor of peroxidase!

Giardia lamblia cysts Polyclonal antibody specifically detects Giardia lamblia cysts in Protozoa samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation

Spezifikation

Giardia lamblia cysts
Polyclonal
HRP
G. lamblia
Purified, intact giardia cysts.
1 mL
Primary
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
ELISA
1-2 mg/mL
PBS with 10mg/mL BSA and 0.002% thimerosal
Goat
purified
RUO
Protozoa
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote