Learn More
GINS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542838
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15515732
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: VRQQEAHAKL DNLTLMEINT SGTFLTQALN HMYKLRTNLQ PLESTQSQDF Sequence homology: Cow: 79%; Dog: 93%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rat: 86%
GINS2 Polyclonal antibody specifically detects GINS2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GINS2
Polyclonal
Unconjugated
GINS2
2210013I18Rik; 4833427B12Rik; AI323585; CGI-122; DC5; DNA replication complex GINS protein PSF2; GINS complex subunit 2; GINS complex subunit 2 (Psf2 homolog); Gins2; HSPC037; Pfs2; PSF2; RGD1311055
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
51659
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9Y248
GINS2
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human GINS2