Learn More
GIPR Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533586
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15324521
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BLAST analysis of the peptide immunogen showed 100% homology with human protein GHRHR. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey (100%) Marmoset (95%) Dog, Hamster, Panda (89%) Mouse, Rat, Rabbit (84%).
GIPR Polyclonal antibody specifically detects GIPR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
GIPR
Polyclonal
Unconjugated
GIPR
gastric inhibitory peptide receptor; gastric inhibitory polypeptide receptor; GIP receptor; Gippr; Gipr; GIP-R; Glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor; Gm1081; Gm160; PGQTL2; RATGIPPR
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2696
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P48546
GIPR
Synthetic 19 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GIPR.