missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Connexin 26 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518618

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11366593

  • 468.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with human and rat based on sequence homology.

Connexin 26 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 26 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Connexin 26
Polyclonal
Unconjugated
Gjb2
AI325222; Cnx26; connexin 26; connexin-26; CX26; CXN-26; DFNA3; DFNA3A; DFNB1; DFNB1A; Gap junction beta-2 protein; gap junction channel protein connexin 26; gap junction membrane channel protein beta 2; gap junction protein beta 2; gap junction protein, beta 2; gap junction protein, beta 2, 26kDa; GJB2; Gjb-2; HID; KID; mutant gap junction protein beta 2; NSRD1; PPK
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
14619, 2706, 394266
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P21994, P29033, Q00977
Gjb2
Synthetic peptide sequence (YLLIRYCSGKSKKP) corresponding to the C-terminus amino acids of GJB2
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote