Learn More
GK5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534732
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15388601
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Human (99%), Rhesus Monkey (96%), Bovine (84%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
GK5 Polyclonal antibody specifically detects GK5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GK5
Polyclonal
Unconjugated
GK5
ATP:glycerol 3-phosphotransferase 5; AV095337; C330018K18Rik; G630067D24Rik; GK 5; Gk5; glycerokinase 5; glycerol kinase 5 (putative); putative glycerol kinase 5; RGD1311223
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
256356
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.74 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q6ZS86
GK5
Recombinant protein fragment contains a sequence corresponding to a region within amino acids 9 and 297 of GK5