missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Goat IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody, AP, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen A16151

159.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15221408

  • 239.00 € / 0.50 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Goat IgG Fc Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Goat IgG Fc Cross-Adsorbed in Goat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Goat IgG Fc Cross-Adsorbed
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Goat
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1.5 mg/mL
PBS with 0.1mM ZnCl2, 1% BSA, 30mM triethanolamine, 5mM MgCl2 and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobin Fc region
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote