Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 594, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A11080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10534773
  • 254.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Product will be shipped at Room Temperature.
Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Goat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Alexa Fluor 594
Rabbit
purified
RUO
Goat
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
4° C, store in dark