Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 680, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A21088
169.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10124242
  • 254.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
This secondary antibody is designed for fluorescent Western blot detection on various near-infrared fluorescence instruments. This antibody can be used for multi-color and multiplexing detection when using other antibodies conjugated to compatible Alexa Fluor™ dyes and wavelengths. Other applications of this antibody include immunofluorescent and fluorescent imaging applications when using instrumentation with appropriate excitation and detection capabilities. Product will be shipped at Room Temperature.
Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Goat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Alexa Fluor 680
Rabbit
purified
RUO
Goat
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
4° C, store in dark