Learn More
Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DSB-X Biotin, Invitrogen™
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen D20698
160.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10388262
  • 240.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Goat samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
DSB-X Biotin
Donkey
purified
RUO
Goat
Liquid
Immunocytochemistry
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
4° C, store in dark