Learn More
Gram Negative Endotoxin Monoclonal Antibody (GNE11-222.4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110689
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11558952
  • 516.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10689 detects Endotoxin from Sh. sonnei, S. typhimurium, S. marcescens, P. mirabilis, P. vulgaris, and A. calcoaceticus samples. MA1-10689 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10689 immunogen is E. coli serotypes: O:111, B4 J5.
Gram Negative Endotoxin Monoclonal antibody specifically detects Gram Negative Endotoxin in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Gram Negative Endotoxin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
E. coli serotypes: O:111, B4 J5.
500 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA
GNE11-222.4
Unconjugated
Mouse
Protein A
RUO
Bacteria
Antibody
IgM