Learn More
Gram Negative Endotoxin Monoclonal Antibody (GNE13-305.6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110685
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11518952
  • 518.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10685 detects Endotoxin from E. coli, Sh. sonnei, and S. typhimurium samples. MA1-10685 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10685 immunogen is E. coli serotypes: O:111, B4 J5.
Gram Negative Endotoxin Monoclonal antibody specifically detects Gram Negative Endotoxin in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Gram Negative Endotoxin
Monoclonal
2.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
E. coli serotypes: O:111, B4 J5.
500 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA
GNE13-305.6
Unconjugated
Mouse
Protein G
RUO
Bacteria
Antibody
IgG2a