Learn More
anti-GST, Polyclonal, Cytiva
Detect recombinant schistosomal GST fusion proteins expressed using pGEX vectors. Anti-GST, Polyclonal, Cytiva, is optimized for sensitive and specific applications.
Brand:  Life Science products Cytiva 27-4577-01
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.03100kg
Product Code. 10595345
  • 437.00 € / 0.50 Milliliter
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Host Species: Goat
Immunogen: Purified schistosomal GST
Dot Blotting, Western Blotting
Specifications
Specifications
GST
Goat
Affinity Purified
Primary
Unconjugated
Purified schistosomal GST
500 μL (50 Detections)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers