Learn More
Goat anti-Guinea Pig IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A18773
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15480744
  • 134.00 € / 2 Milligramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Guinea Pig IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Guinea Pig IgG (H+L) in Guinea Pig samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Guinea Pig IgG (H+L)
Polyclonal
Biotin
Goat
Affinity chromatography
RUO
Guinea Pig
Liquid
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
2 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.