Learn More
Goat anti-Guinea Pig IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 800, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA510100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13417257
  • 177.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to bovine, chicken, horse, human, mouse, rabbit, rat and sheep.
Guinea Pig IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Guinea Pig IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Guinea Pig samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Guinea Pig IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
DyLight 800
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
Guinea Pig
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Guinea pig IgG-heavy and light chain
500 μg
Secondary
4° C