missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-2K[k] Mouse anti-Mouse, FITC, Clone: 36-7-5, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 562005

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15891549

  • 168.72 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The 36-7-5 antibody reacts with the H-2K[k] MHC class I alloantigen. Cross-reactivity with splenocytes of SJL/Hsd mice has not been observed by flow cytometric analysis. Reactivity with other haplotypes (e.g., b, d, q) has not been observed.

Spezifikation

Spezifikation

H-2K[k]
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
A.AL mouse splenocytes
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
36-7-5
FITC
Mouse
Affinity Purified
RUO
Mouse
IgG2a κ
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only.